Merck
PHL83216
2′,4′-Dihydroxydihydrochalcone
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-3-phenyl-1-propanone, 2′,4′-Dihydroxy-α,β-dihydrochalcone
Seleccione un Tamaño
10 MG
338,00 €
338,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
338,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H14O3
Número de CAS:
Peso molecular:
242.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
338,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
O(C)C1=CCC(C=C1)C=CC(=O)c2c(cc(cc2)O)O
InChI
1S/C16H16O4/c1-20-13-6-2-11(3-7-13)4-9-15(18)14-8-5-12(17)10-16(14)19/h2,4-11,17,19H,3H2,1H3
Clave InChI
WKFJTWMOXONXLX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)