P9144
Potassium bicarbonate
≥99.5%
Sinónimos:
Potassium hydrogen carbonate
About This Item
Fórmula lineal:
KHCO3
Número de CAS:
Peso molecular:
100.12
Beilstein:
4535309
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
Ensayo
≥99.5%
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
cadena SMILES
[K+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.K/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
Clave InChI
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Otras notas
This product has been replaced by 237205-Sigma-Aldrich | Potassium bicarbonate, ACS reagent, 99.7%, granular | KHCO3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
P Ranjit et al.
Vascular pharmacology, 71, 102-107 (2015-04-15)
Research and routine laboratory assessment of clot integrity can be time consuming, expensive, and cannot be batched as it is generally performed in real time. To address these issues, we developed and validated a micro-titre based assay to quantify thrombogenesis
Hadi Shafiee et al.
Scientific reports, 5, 9919-9919 (2015-06-06)
We report a biosensing platform for viral load measurement through electrical sensing of viruses on a flexible plastic microchip with printed electrodes. Point-of-care (POC) viral load measurement is of paramount importance with significant impact on a broad range of applications