Ensayo
~80% (HPLC)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
COc1cc2cc(oc2cc1N3CCOCCOCCN(CCOCCOCC3)c4cc5oc(cc5cc4OC)-c6ccc(cc6C(O)=O)C(O)=O)-c7ccc(cc7C(O)=O)C(O)=O
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)