P2713
Potassium thiocyanate
BioXtra, ≥99.0%
Sinónimos:
Potassium rhodanide
Seleccione un Tamaño
191,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
191,00 €
Productos recomendados
Línea del producto
BioXtra
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0%
Formulario
crystals
impurezas
≤0.001% Phosphorus (P)
≤0.005% Insoluble matter
mp
173 °C (lit.)
solubilidad
H2O: 1 M, clear, colorless
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
trazas de catión
Al: ≤0.005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.003%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
cadena SMILES
[K]SC#N
InChI
1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
Clave InChI
ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?