Documentos clave
NISTRM8820
Scanning electron microscope scale calibration artifact
NIST® RM 8820
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
El producto NISTRM8820 no se vende actualmente en su país. Póngase en contacto con el Servicio técnico
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Formulario
chips
fabricante / nombre comercial
NIST®
técnicas
electron microscopy: suitable
aplicaciones
semiconductor
Descripción general
Otras notas
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Silicon (Si)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)