Documentos clave
NISTC1290
High-alloy white cast iron
NIST® SRM® C1290, (HC-250 + V)
Seleccione un Tamaño
1 DISC
805,00 €
805,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 DISC
805,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
805,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of disk
fabricante / nombre comercial
NIST®
técnicas
X-ray spectroscopy: suitable
optical emission spectroscopy (OES): suitable
Formato
matrix material
Descripción general
This Standard Reference Material (SRM) is in the form of disks, approximately 32 mm (1 1/4 in) in diameter and 19 mm (3/4 in) thick. NISTC1290 is intended for use in optical emission and x-ray spectrometric methods of analysis. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM C1290_cert
SRM C1290_SDS
Otras notas
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Carbon (C), Manganese (Mn), Phosphorus (P), Sulfur (S), Silicon (Si), Copper (Cu), Nickel (Ni), Chromium (Cr), Vanadium (V), Molybdenum (Mo)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)