NIST917C
D-(+)-Glucosa
NIST® SRM® 917C
Sinónimos:
Dextrosa
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
envase
pkg of 50 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
mp
150-152 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
Clave InChI
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Descripción general
SRM 917C_cert SRM 917C _SDS
Otras notas
D-Glucose(Dextrose)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)