Merck
NIST8568
Nitrogen and Oxygen Isotopes in Nitrate (USGS34)
NIST®SRM®
Sinónimos:
Potassium nitrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
KNO3
Número de CAS:
Peso molecular:
101.10
Número MDL:
pureza isotópica
 15N
 17O
 18O
envase
pkg of 0.9 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
mp
334 °C (lit.)
Formato
matrix material
cadena SMILES
[K+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Clave InChI
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Otras notas
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Nitrogen-15, Oxygen-18, Oxygen-17
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Pictogramas
Flame over circle
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Ox. Sol. 3
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)