Documentos clave
NIST8044
Common Commercial Asbestos: Chrysotile
NIST®SRM®
Sinónimos:
Chrysotile
Seleccione un Tamaño
2.6 G
1840,00 €
1840,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2.6 G
1840,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Mg3Si2H4O9
Número de CAS:
Peso molecular:
277.11
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1840,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
envase
pkg of 2.6 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
técnicas
diffraction/scattering: suitable
aplicaciones
industrial hygiene
Formato
matrix material
cadena SMILES
[Si]([O-])([O-])([O-])O.[Si]([O-])([O-])([O-])O.[Mg+2].[Mg+2].[Mg+2].O
InChI
1S/3Mg.2HO4Si.H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;/h;;;2*1H;1H2/q3*+2;2*-3;
Clave InChI
CWBIFDGMOSWLRQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
One unit of RM 8044 comprises a single bottle of loosely packed mine-grade chrysotile asbestos, with each bottle containing around 2.6 grams of material. For more information, please refer to the COA and SDS.SRM 8044_cert
SRM 8044_SDS
Otras notas
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 1A - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)