NIST717A
Hi boron glass viscosity
NIST® SRM® 717a
Seleccione un Tamaño
616,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
616,00 €
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Formulario
solid
envase
pkg of disk
fabricante / nombre comercial
NIST®
Categorías relacionadas
Descripción general
SRM 717A_cert
SRM 717A_SDS
Otras notas
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)