Documentos clave
NIST633A
Portland cement
NIST® SRM® 633a
Seleccione un Tamaño
4 X 5 G
1020,00 €
1020,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
4 X 5 G
1020,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1020,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of 4 vials x 5 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
Formato
matrix material
Descripción general
A unit of SRM 633a comprises four vials, with each vial measuring 5 g of portland cement ground to pass through a 75 µm (No. 200) sieve, with each vial sealed in a foil pouch. For more information, please refer to the COA and SDS
SRM 633A_cert
SRM 633A_SDS
Aplicación
The Standard Reference Material (SRM) is primarily intended for use in evaluating methods used for the analysis of cements and materials with similar matrix.
Características y beneficios
  • Certified mass fractions values and Reference mass fraction values for various constituents of SRM 633a are provided based on an as-received basis.
  • Maintenance and expiration of SRM certification, instructions for handling, storage, and use are provided on NIST certificate.
Otras notas
Certified for the analytes listed below.
Silicon dioxide (SiO2), Aluminum Oxide (Al2O3), Ferric Oxide (Fe2O3), Calcium oxide (CaO), Magnesium oxide (MgO), Sulfur trioxide (SO3), Sodium oxide (Na2O), Potassium oxide (K2O), Titanium dioxide (TiO2), Phosphorus pentoxide (P2O5), Zinc oxide (ZnO), Manganese(III) oxide (Mn2O3), Chlorine (Cl), Strontium oxide (SrO), Mercury (Hg)
Reference/Informational value is provided for the following analytes. Chromium(III) oxide (Cr2O3), Sulfide Sulfur, Calcium oxide (CaO), Fluoride (F), Barium oxide (BaO)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)