Documentos clave
NIST600
Bauxite
NIST® SRM® 600, Australian
Seleccione un Tamaño
90 G
639,00 €
639,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
90 G
639,00 €
About This Item
Número de CAS:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
639,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of 90 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
técnicas
XRF: suitable
Formato
matrix material
Descripción general
This Standard Reference Material (SRM) is in the form of fine powder (nominal particle size < 0.08 mm) and is intended for use in evaluating chemical and instrumental methods of analyses. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 600_cert
SRM 600_SDS
Otras notas
Certified for the analytes listed below.
Aluminum Oxide (Al2O3), Ferric Oxide (Fe2O3), Silicon dioxide (SiO2), Titanium dioxide (TiO2), Zirconium dioxide (ZrO2), Phosphorus pentoxide (P2O5), Vanadium(V) oxide (V2O5), Chromium(III) oxide (Cr2O3), Calcium oxide (CaO), Magnesium oxide (MgO), Manganese(II) oxide (MnO), Zinc oxide (ZnO), Potassium oxide (K2O), Sodium oxide (Na2O), Sulfur trioxide (SO3)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Copper(II) oxide (CuO), Gallium(III) oxide (Ga2O3)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)