NIST330A
Copper ore
NIST® SRM® 330a, mill heads
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of 1 bottle x 90 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
técnicas
XRF: suitable
Formato
matrix material
Descripción general
SRM 330A_cert
SRM 330A_SDS
Otras notas
Aluminium (Al), Barium (Ba), Calcium (Ca), Copper (Cu), Potassium (K), Magnesium (Mg), Sodium (Na)
Reference/Informational value is provided for the following analytes
.Iron (Fe), Silicon (Si), Cadmium (Cd), Cerium (Ce), Cobalt (Co), Chromium (Cr), Gallium (Ga), Lithium (Li), Nickel (Ni), Scandium (Sc), Strontium (Sr), Yttrium (Y), Zinc (Zn), Zirconium (Zr), Molybdinum (Mo), Niobium (Nb), Phosphorus (P), Lead (Pb), Thorium (Th), Titanium (Ti), Vanadium (V)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)