NIST3130A
Lutetium (Lu) standard solution
NIST® SRM® 3130a
Seleccione un Tamaño
1350,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
1350,00 €
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of 5 x 10 mL
fabricante / nombre comercial
NIST®
Formato
single component solution
Categorías relacionadas
Descripción general
SRM 3130A_cert
SRM 3130A_SDS
Otras notas
Lutetium (Lu)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)