Documentos clave
NIST3074
Phthalates in methanol
NIST® SRM® 3074
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
El producto NIST3074 no se vende actualmente en su país. Póngase en contacto con el Servicio técnico
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of 5 x 1.2 mL
fabricante / nombre comercial
NIST®
Formato
multi-component solution
Descripción general
This Standard Reference Material (SRM) is a solution of one adipate and six phthalates in methanol intended primarily for use in the calibration of chromatographic instrumentation used for the determination of the certified components in the mixture. Because of its miscibility with water, this SRM can also be used to fortify samples with known amounts of the six phthalates. A unit of SRM 3074 consists of five 2 mL ampoules, each containing 1.2 mLof solution. For more information, please refer ot the COA and SDS.
SRM 3074_cert
SRM 3074_SDS
Otras notas
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Dimethylphthalate, Dimethylphthalate, Di-n-butylphthalate, Benzylbutylphthalate, Bis(2-ethylhexyl)phthalate, Di-n-octylphthalate
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
71.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
22 °C
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1