Documentos clave
NIST1949
Frozen Human Prenatal Serum
NIST®SRM®
Seleccione un Tamaño
14.7 G
1850,00 €
1850,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
14.7 G
1850,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1850,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Formulario
liquid
envase
pkg of 14.7456 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
aplicaciones
clinical testing
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
-65 to -96°C
Descripción general
A unit of SRM 1949 consists of two vials each of four levels, consisting of a base level (non-pregnant), and three pregnancy trimester levels (trimester 1, trimester 2, and trimester 3). Each vial contains approximately 1.8 mL of frozen human serum.
NIST1949_Cert
NIST1949_SDS
Aplicación
This human prenatal serum standard reference material (SRM) is intended primarily for use in validating analytical methods for the determination of specified constituents in maternal human serum. This SRM can also be used for quality assurance when assigning values to in-house control materials.
Otras notas
  • Expiration details and storage and use instructions are provided on the NIST certificate
  • Notes on biomaterial handling, disposal, and transport documented in SDS
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)