Documentos clave
NIST1680B
Carbon monoxide in nitrogen
NIST® SRM® 1680b, nominal 500 umol/mol
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
El producto NIST1680B no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of cylinder
fabricante / nombre comercial
NIST®
aplicaciones
air monitoring
environmental
Formato
mixture
Descripción general
This Standard Reference Material (SRM) is a primary gas mixture for which the amount-of-substance fraction, expressed as concentration, may be related to secondary working standards. This SRM is intended for the calibration of instruments used for carbon monoxide determinations and for other applications. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 1680B_cert
SRM 1680B_SDS
Otras notas
Certified for the analytes listed below.
\
Carbon Monoxide (CO)
Reference/Informational value is provided for the following analytes. Water (H20), Carbon dioxide (CO2), Total Hydrocarbons
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Pictogramas
Gas cylinder
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Press. Gas Liquefied gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)