Documentos clave
N1000000
Nitrosotriaminopyrimidine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
2,4,6-Triamino-5-nitrosopyrimidine
Seleccione un Tamaño
20 MG
107,00 €
107,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 MG
107,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H6N6O
Número de CAS:
Peso molecular:
154.13
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
107,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
triamterene
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Nc1nc(c(c(n1)N)N=O)N
InChI
1S/C4H6N6O/c5-2-1(10-11)3(6)9-4(7)8-2/h(H6,5,6,7,8,9)
Clave InChI
XLQQJSWJHHKLOK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nitrosotriaminopyrimidine EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Envase
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
C L Meng et al.
Nutrition and cancer, 14(3-4), 207-217 (1990-01-01)
The inhibitory effect of topical garlic extract on 7,12-dimethylbenz[a]anthracene (DMBA)-induced oral carcinogenesis in Syrian hamsters was studied to define the local anticarcinogenicity of garlic. Two other chemicals, benzo[a]pyrene (BP) and 5-nitroso-2,4,6-triaminopyrimidine (NTP), were also testing materials. All chemicals were applied