MTOX1080
Kidney PTEC OCT2 KO Cells
Human female kidney, proximal convoluted tubule epithelial cells
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Kidney PTEC OCT2 KO Cells,
origen biológico
human female kidney (proximal convoluted tubule epithelial cells)
descripción
1 vial
Formulario
liquid
Nº de acceso OMIM
temp. de almacenamiento
−196°C
Información sobre el gen
human ... SLC22A2(23512)
Descripción general
Aplicación
RPTEC SA7K control cells can also be used to measure compound uptake/efflux by transporters using inhibitors. Precision editing in RPTEC SA7K transporter KO cells provides a more predictive platform for compound uptake/efflux by transporters without the need for non-specific inhibitors.
RPTEC SA7K cells have been validated for use on the Mimetas 3-lane OrganoPlate®in both toxicity and barrier integrity assays( Z742750).
RPTEC SA7K cells can also be used on the AIM Biotech 3D cell culture chip in toxicity and permeability assays ( DAX01).
Características y beneficios
Calidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Human renal proximal tubule epithelial cells (RPTECs) are commonly used to predict human renal drug permeability and to investigate drug efflux. We have generated transporter knockout (KO) cell lines using CompoZr® Zinc Finger Nuclease (ZFN) technology in a proprietary renal proximal tubule epithelial cell line.