M8256
Methyl Red sodium salt
Powder
Sinónimos:
4-Dimethylaminoazobenzene-2′-carboxylic acid sodium salt, Acid Red 2
About This Item
Productos recomendados
product name
Methyl Red sodium salt, Crystalline
Agency
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
Nivel de calidad
formulario
powder
técnicas
titration: suitable
visual transition interval
4.2-6.2, pink to yellow
solubilidad
soluble, clear, orange
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Na+].CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2C([O-])=O
InChI
1S/C15H15N3O2.Na/c1-18(2)12-9-7-11(8-10-12)16-17-14-6-4-3-5-13(14)15(19)20;/h3-10H,1-2H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b17-16+;
Clave InChI
GNTPCYMJCJNRQB-CMBBICFISA-M
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.