M0430
Methyl cellulose
26.0-33.0% (methoxyl group, on Dry Basis), meets USP testing specifications, viscosity: 400 cP
Seleccione un Tamaño
181,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
181,00 €
Productos recomendados
Agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Nivel de calidad
Ensayo
26.0-33.0% (methoxyl group, on Dry Basis)
Formulario
powder
intervalo de pH útil
5.0-8.0 (2% in water)
viscosidad
320-480 cP, 2 % in water(20 °C)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
cadena SMILES
[*]OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](CO[*])O[C@@H](O[*])[C@H](O[*])[C@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]1O[*]
Clave InChI
YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)