Documentos clave
LTN-AH2-1
LoTox Natural Ara h 2 (Arachis hypogaea allergen 2), peanut
pkg of 250 μg, storage temp.:-20°C
Seleccione un Tamaño
250 μG
1060,00 €
1060,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 μG
1060,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1060,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Ensayo
>95%
mol peso
17-19 kDa (doublet)
envase
pkg of 250 μg
fabricante / nombre comercial
InBio
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Produced and qualified by Indoor Biotechnologies.
Source: Light roasted peanut flour (Runner cultivar)
Formulation: Preservative and carrier-free in sterile, endotoxin-free, phosphate buffered saline, pH 7.4
Concentration: See product insert
Purification: From delipidated peanut extract by multi-step chromatography. Purity on silver stained SDS-PAGE >95%
Notes:
(1) Ara h 2 appears as a doublet.
(2) Avoid repeated Freeze/Thaw cycles. It is recommended to aliquot the product upon first thaw and freeze in working aliquot volumes.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Allergens are provided for research and commercial use in vitro:  not for human in vivo or therapeutic use.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Identification and characterization of a second major peanut allergen, Ara h II, with use of the sera of patients with atopic dermatitis and positive peanut challenge.
Burks AW.
The Journal of Allergy and Clinical Immunology, 90, 926-969 (1992)