Documentos clave
K2000015
Ketoprofen impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
3-[(1RS)-1-Carboxyethyl]benzoic acid, 2-(3-Carboxyphenyl)propionic acid, 3-Carboxy-α-methylbenzeneacetic acid
Seleccione un Tamaño
15 MG
138,00 €
138,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
15 MG
138,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H10O4
Número de CAS:
Peso molecular:
194.18
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
138,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
ketoprofen
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
OC(=O)C(C)c1cc(ccc1)C(=O)O
InChI
1S/C10H10O4/c1-6(9(11)12)7-3-2-4-8(5-7)10(13)14/h2-6H,1H3,(H,11,12)(H,13,14)
Clave InChI
RIXOZEBXQQUHQW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Ketoprofen impurity C EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Envase
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)