Documentos clave
IRMMIFCC467
Hemoglobin HbA0 (non-glycated)
IRMM®, certified reference material
Sinónimos:
Haemoglobin isolated from whole blood
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Agency
IRMM®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−70°C
Nota de análisis
For more information please see:
IRMMIFCC467
Información legal
IRMM is a registered trademark of European Commission
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)