Documentos clave
IRMM611
Boron-11B solution
IRMM®, certified reference material
Seleccione un Tamaño
5 ML
837,00 €
837,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 ML
837,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
837,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Agency
IRMM®
pureza isotópica
 11B
Formulario
aqueous solution
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
general analytical
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Isotope abundance ratio
Nota de análisis
For more information please see:
IRMM611
Información legal
IRMM is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)