Merck
IRMM532B
Al alloy
IRMM®, certified reference material, 0.01% Co, 0.5 mm wire
Sinónimos:
Aluminum alloy
Seleccione un Tamaño
1 EA
288,00 €
288,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
288,00 €
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
288,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Agency
IRMM®
fabricante / nombre comercial
JRC
Formato
matrix material
cadena SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Clave InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
For more information please see:
IRMM532B
Información legal
IRMM is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)