Documentos clave
IRMM313
Genomic DNA insert of Campylobacter coli (CNET068) and Campylobacter jejuni (CNET112)
IRMM®, certified reference material
Sinónimos:
Campylobacter coli and jejuni (CNET068 and CNET112) agarose plugs for PFGE
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Agency
IRMM®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
genomic analysis
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Certified for the DNA fragment sizes.
Nota de análisis
For more information please see:
IRMM313
Información legal
IRMM is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)