I0900000
Isoxsuprine hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Seleccione un Tamaño
195,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
195,00 €
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
isoxsuprine
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(C(NC(COC1=CC=CC=C1)C)C)C2=CC=C(O)C=C2.Cl
InChI
1S/C18H23NO3.ClH/c1-13(12-22-17-6-4-3-5-7-17)19-14(2)18(21)15-8-10-16(20)11-9-15;/h3-11,13-14,18-21H,12H2,1-2H3;1H
Clave InChI
QVPSGVSNYPRFAS-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146) , ADRB2(154)
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)