The I0328000 product is an analytical standard supplied by the EP. It is in powder form. Alternatively, product I9890 (also in powder form) is a research-grade option. Neither of these products would be suitable for human use and are intended for laboratory research only. See the link below to the general research-grade product:
https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/i9890
I0328000
Iobenguane sulfate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
m-Iodobenzylguanidine hemisulfate salt, MIBG
Seleccione un Tamaño
132,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
132,00 €
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
iobenguane
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OS(O)(=O)=O.NC(=N)NCc1cccc(I)c1.NC(=N)NCc2cccc(I)c2
InChI
1S/2C8H10IN3.H2O4S/c2*9-7-3-1-2-6(4-7)5-12-8(10)11;1-5(2,3)4/h2*1-4H,5H2,(H4,10,11,12);(H2,1,2,3,4)
Clave InChI
XNACDNPGABUBFR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
Hi, I am looking for MIBG solution with non-radioactive iodine solution which can be used for research purposes in CT scans. Could you suggest any solution? Thanks a lot.
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?