H162
m-Hydroxybenzoylecgonine
analytical standard
Seleccione un Tamaño
197,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
197,00 €
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
control farmacológico
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CN1[C@H]2CC[C@@H]1[C@H]([C@H](C2)OC(=O)c3cccc(O)c3)C(O)=O
InChI
1S/C16H19NO5/c1-17-10-5-6-12(17)14(15(19)20)13(8-10)22-16(21)9-3-2-4-11(18)7-9/h2-4,7,10,12-14,18H,5-6,8H2,1H3,(H,19,20)/t10-,12+,13-,14+/m0/s1
Clave InChI
XCJJCRPRQYXLRE-AHLTXXRQSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)