Unfortunately, the solubility of hide powder (H0500000) has not been tested. Generally speaking, hide powder is soluble in water. It undergoes a hydration process in water to form a gel like solution. The solubility depends on temperature, pH, and particle size as well.
H0500000
Hide powder
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Seleccione un Tamaño
166,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
166,00 €
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
hide powder
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
Is this soluble in water?
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?