Documentos clave
GX208090302HE
Supelco
Jacketed Twister Spray Chamber with Helix
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
fabricante / nombre comercial
20-809-0302HE
compatibilidad
PerkinElmer Elan 6100DRC, DRC II, DRC-e
Información legal
Twister is a trademark of Glass Expansion Pty Ltd
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)