G8778
Glicerol
PCR Reagent
Sinónimos:
1,2,3-Propanotriol, Glicerina
About This Item
grado
PCR Reagent
densidad de vapor
3.1 (vs air)
presión de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
temp. de autoignición
698 °F
envase
vial of 1.5 mL
índice de refracción
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
densidad
1.25 g/mL (lit.)
actividad extraña
DNase, RNase, none detected
cadena SMILES
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
Clave InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
sustituido por
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?