Documentos clave
ERMFC395K
Gas oil (CFPP, CP)
ERM®, certified reference material
Seleccione un Tamaño
2 X 27 ML
318,00 €
318,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 X 27 ML
318,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
318,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
petroleum
Formato
matrix material
Nota de análisis
For more information please see:
ERMFC395K
Información legal
ERM is a registered trademark of European Commission
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
143.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
62 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)