Documentos clave
ERMFA415
Charpy specimens (impact toughness)
ERM®, certified reference material, 160 J
Seleccione un Tamaño
1 EA
456,00 €
456,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
456,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
456,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
life science and biopharma
Envase
Set of 5
Nota de análisis
For more information please see:
ERMFA415
Información legal
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)