Saltar a
ERMEF672
Gasoil (0.0203% S)
ERM®, certified reference material
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
8 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
258,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
258,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
petroleum
format
matrix material
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
BCR483BCR484BCR524
description
ERM®, certified reference material
description
BCR®, certified reference material
description
BCR®, certified reference material
description
BCR®, certified reference material
application(s)
petroleum
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
agency
ERM®
agency
BCR®
agency
BCR®
agency
BCR®
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Inhalation
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
flash_point_f
>132.8 °F
flash_point_c
> 56 °C
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
64741-43-1
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)