Saltar a
ERMEF413
Furnace coke (GCV, NCV, element content and trace elements)
ERM®, certified reference material
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
210,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
210,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
format
matrix material
storage temp.
2-8°C
General description
Certified for gross calorific value (GCV), net calorific value (NCV), C, N, S, Ca, Na, Se, Zn.
Analysis Note
For more information please see:
ERMEF413
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
ERMEF411ERMEF412ERMBD151
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
agency
ERM®
agency
ERM®
agency
ERM®
agency
ERM®
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c