Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 ea | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 210,00 € |
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
210,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
environmental
format
matrix material
storage temp.
2-8°C
General description
Certified for gross calorific value (GCV), net calorific value (NCV), volatile matter, fly ash, C, H, N, S, Ca, Hg, K, Mn, Na, Se, V.
Analysis Note
For more information please see:
ERMEF412
ERMEF412
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ERM®, certified reference material | description ERM®, certified reference material | description ERM®, certified reference material | description BCR®, certified reference material |
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) - | application(s) - |
| format matrix material | format matrix material | format matrix material | format neat |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC |
| agency ERM® | agency ERM® | agency ERM® | agency BCR® |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?