Documentos clave
ERMCC008
Pentachlorophenol (PCP) in soil
ERM®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante / nombre comercial
BAM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
−20°C
Nota de análisis
For more information and to access certificate and report please visit the BAM webpage
Información legal
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)