ERMBF429C
Cotton seed GMO standard T304-40
ERM®, certified reference material, 10% T304-40 Cotton seed, for the detection of GMO cotton seed (T304-40) with PCR
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Agency
ERM®
calidad
for the detection of GMO cotton seed (T304-40) with PCR
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-8°C
Nota de análisis
ERMBF429C
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)