Documentos clave
ERMBF421A
EH92-527-1 Potato (blank)
ERM®, certified reference material, 0% EH92-527-1 potato, for the detection of GMO potato (EH92-527-1) with PCR
Seleccione un Tamaño
1 G
52,90 €
52,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
52,90 €
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
52,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Agency
ERM®
calidad
for the detection of GMO potato (EH92-527-1) with PCR
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
food and beverages
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-8°C
Nota de análisis
For more information please see:
ERMBF421A
Información legal
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)