Documentos clave
ERMBF419B
Sugar beet GMO standard for H7-1
ERM®, certified reference material, level 1, for the detection of GMO sugar beet (H7-1) with PCR
Seleccione un Tamaño
1 G
76,10 €
76,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
76,10 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
76,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Agency
ERM®
calidad
for the detection of GMO sugar beet (H7-1) with PCR
composición
H7-1 sugar beet, 100%
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
−20°C
Nota de análisis
For more information please see:
ERMBF419B
Información legal
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)