Documentos clave
ERMBF414C
Maize GMO Standard ERM-BF414
ERM®, certified reference material, 0.5% GA21, for the detection of GMO maize (GA21) with PCR
Sinónimos:
GMO Standard ERM-BF414, Maize GA21
Seleccione un Tamaño
1 G
93,20 €
93,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
93,20 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
93,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Agency
ERM®
calidad
for the detection of GMO maize (GA21) with PCR
composición
genetically modified GA21 maize, 0.5%
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-8°C
Nota de análisis
For more information please see:
ERMBF414C
Información legal
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)