Documentos clave
ERMBF413AK
Maize GMO Standard ERM-BF413
<0.09% MON 810, for the detection of GMO maize (MON 810) with PCR
Sinónimos:
GMO Standard ERM-BF413, Maize MON 810
Seleccione un Tamaño
1 G
93,20 €
93,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
93,20 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
93,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
calidad
for the detection of GMO maize (MON 810) with PCR
composición
genetically modified MON 810 maize, <0.09%
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
food and beverages
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-8°C
Nota de análisis
For more information please see:
ERMBF413AK
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)