Documentos clave
ERMBB444
Pork fat (PCB)
ERM®, certified reference material, blank
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante / nombre comercial
JRC
Formato
matrix material
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
Nota de análisis
For more information please see:
ERMBB444
Otras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic pollutants: PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180, Lindane, BDE 47
Matrix Group: Meat
Información legal
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)