ERMBB430
Pork fat (OCP′s)
ERM®, certified reference material
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante / nombre comercial
JRC
formato
matrix material
temp. de almacenamiento
−20°C
Nota de análisis
For more information please see:
ERMBB430
ERMBB430
Otras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic Pollutants: Hexachlorobenzene, α-HCH, β-HCH, β-HEPO, p,p′-DDT, p,p′-DDD, p,p′-DDE, γ-HCH, Dieldrin, Endrin
Matrix Group: Meat
Organic Pollutants: Hexachlorobenzene, α-HCH, β-HCH, β-HEPO, p,p′-DDT, p,p′-DDD, p,p′-DDE, γ-HCH, Dieldrin, Endrin
Matrix Group: Meat
Información legal
ERM is a registered trademark of European Commission
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)