Documentos clave
ERMBB389
Bovine urine (stilbenes)
ERM®, certified reference material
Seleccione un Tamaño
1 EA
237,00 €
237,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
237,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
237,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante / nombre comercial
JRC
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
−20°C
Nota de análisis
For more information please see:
ERMBB389
Información legal
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)