Documentos clave
ERMAD483
Porcine pDNA calibrant
ERM®, certified reference material
Seleccione un Tamaño
1 EA
230,00 €
230,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
230,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
230,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
general analytical
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
Nota de análisis
For more information please see:
ERMAD483
Información legal
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)