Saltar a
ERMAD482
Ruminant pDNA calibrant
ERM®, certified reference material
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
grade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
general analytical
format
single component solution
storage temp.
−20°C
Analysis Note
For more information please see:
ERMAD482
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)