D8006
2′-Deoxycytidine hydrochloride
analytical standard, ≥99%
Sinónimos:
1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)cytosine hydrochloride, Cytosine deoxyriboside hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Análisis
≥99%
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
formato
neat
cadena SMILES
Cl[H].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2
InChI
1S/C9H13N3O4.ClH/c10-7-1-2-12(9(15)11-7)8-3-5(14)6(4-13)16-8;/h1-2,5-6,8,13-14H,3-4H2,(H2,10,11,15);1H/t5-,6+,8+;/m0./s1
Clave InChI
LTKCXZGFJFAPLY-OERIEOFYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.